Stampa…
Acido palmitico 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B20322.0C B20322.0E B20322.36
B20322.0CEA 304 EUR
B20322.0C B20322.0E B20322.36
Acido palmitico 95%
Acido palmitico
Purity: 95% CAS No.: 57-10-3 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 206°(402°F) Refractive Index: 1.4273 Odour: Odourless Melting Point: 62-65° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 607489 Merck Reference: 14,6996 MDL No.: MFCD00002747
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 215 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 62…65 °C
Densità: 0,853
Flash Pt: 206 °C (402 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002747
CAS Number: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 14,6996