Stampa…
Acido palmitico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 53.6 EUR
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Acido palmitico 98%
Acido palmitico
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 351,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 59…63 °C
Densità: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002747
CAS Number: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g