Stampa…
Cerotic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
258210010 258211000
ACRO258210010EA 249 EUR
ACRO258210010 ACRO258211000
Cerotic acid 98%
Cerotic acid
Formula: C₂₆H₅₂O₂
Punto di ebollizione: 250 °C
Punto di fusione: 87…89 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002811
CAS Number: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Visualizza i codici
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %