Stampa…
Acido eptanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Heptylic acid, Enanthic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9028 8.07582.9050 8.07582.9170
8.07582.0100EA 40.6 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9028 8.07582.9050 8.07582.9170
Acido eptanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido eptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 223 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004426
CAS Number: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04680
Visualizza i codici
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)