Stampa…
Acido eptanoico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
164170010 164172500 164170025
ACRO164170010EA 70 EUR
ACRO164170010 ACRO164172500 ACRO164170025
Acido eptanoico 98%
Acido eptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 223…223,4 °C (760 mmHg)
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004426
CAS Number: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %