Stampa…
Margaric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L05928.06 L05928.14
L05928.06EA 49.9 EUR
L05928.06 L05928.14
Margaric acid ≥98%
Margaric acid
Purity: 98% CAS No.: 506-12-7 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 227°/100mm Merck Reference: 14,5751 MDL No.: MFCD00002751
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 227 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 59…63 °C
Densità: 0,853
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002751
CAS Number: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 14,5751