Stampa…
Heneicosanoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
204690010 204690050 204691000
ACRO204690010EA 184 EUR
ACRO204690010 ACRO204690050 ACRO204691000
Heneicosanoic acid 99%
Heneicosanoic acid
Formula: C₂₁H₄₂O₂
Punto di ebollizione: 170 °C (0,1 mbar)
Punto di fusione: 74…76 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002805
CAS Number: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
Visualizza i codici
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %