Acido acetico 99 - 100% 99-100%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60.05 g/mol Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 17 °C Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 38.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Assay | Min. 99.5 % |
Solidification point | 16.0 - 16.6 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Non-volatile residue | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |