Acido acetico 96% ≥96%, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60.05 g/mol Punto di ebollizione: 118 Punto di fusione: 17 Flash Pt: 38,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 16.6 °C |
Boiling Point | 117.9 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 39 °C |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C) |
Ignition Point | 463 °C |
Evaporation number | 24 |