Acido acetico ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
1.00058.2500
1.00058.9025
1.00058.2500EA
189
EUR
1.00058.2500
1.00058.9025
Acido acetico ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Acido acetico
Formula:
H₃CCOOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |