Stampa…
Acido acetico glaciale ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
84528.290EA 33.2 EUR
84528.290 84528.360 84528.460
Acido acetico glaciale ≥98%, TECHNICAL
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %