Arachidic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₀H₄₀O₂ Punto di ebollizione: 328 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 74…77 °C Densità: liquid 0,838 g/cm³ (80 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002755 CAS Number: 506-30-9 EINECS: 208-031-3 Merck Index: 12,00802 |
Appearance | White to almost white Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 78 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | 97.5 to 102.5 % |
Solubility | Passes test |
Sensitivity | (to sulfanilamide) Passes test |