Stampa…
Acido laurico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
MQ200
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
8.05333.0100EA 21.7 EUR
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
Acido laurico zS, Sigma-Aldrich®
Acido laurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Peso molecolare: 200.32 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002736
CAS Number: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Visualizza i codici
Solubility 0.058 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Bulk Density 490 kg/m3
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0027 Pa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C