Acido laurico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Punto di ebollizione: 180 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 43…45 °C Densità: 0,883 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002736 CAS Number: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 14,5384 |