Acido laurico ≥99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dodecanoic acid, Dodecylic acid
Purity: 99.5%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.883
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Peso molecolare: 200.32 g/mol Punto di ebollizione: 180 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 43…45 °C Densità: 0.883 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002736 CAS Number: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 13,05400 |