Stampa…
Behenic acid tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
A12850.0BEA 114 EUR
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
Behenic acid tech. 85%, grado tecnico
Behenic acid
Purity: 85% CAS No.: 112-85-6 Molecular Formula: CH3(CH2)20CO2H Formula Weight: 340.60 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 306°/60mm Merck Reference: 14,1023 MDL No.: MFCD00002807
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Punto di ebollizione: 306 °C (60 mmHg)
Punto di fusione: 74…78 °C
Densità: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002807
CAS Number: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,1023