Stampa…
Behenic acid 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Docosanoic acid
334810010 334812500
ACRO334810010EA 161 EUR
ACRO334810010 ACRO334812500
Behenic acid 85%, grado tecnico
Behenic acid
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Punto di ebollizione: 306 °C (60 mmHg)
Punto di fusione: 80…82 °C
Densità: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002807
CAS Number: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %