Stampa…
Acido caprico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
MQ200
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
8.02169.0100EA 32.2 EUR
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
Acido caprico zS, Sigma-Aldrich®
Acido caprico
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172.27 g/mol
Punto di ebollizione: 268
Punto di fusione: 29…32 °C
Densità: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 147
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004441
CAS Number: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Visualizza i codici
Solubility 0.15 g/l (20 °C)
Melting Point 29 - 32 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (79 °C)
Flash Point 147 °C
Refractive Index 1.428 (40 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)