Acido caprico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Decylic acid, Decanoic acid
D0017-25G
D0017-400G
TCIAD0017-25GEA
18
EUR
TCIAD0017-25G
TCIAD0017-400G
Acido caprico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido caprico
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Peso molecolare: 172,27 g/mol Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 29…32 °C Densità: 0,893 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004441 CAS Number: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Merck Index: 14,01758 |
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in EtOH (95vol%) | almost transparency |