Stampa…
Acido caprico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 41.4 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Acido caprico 99%
Acido caprico
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 268…270 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004441
CAS Number: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Visualizza i codici
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %