Stampa…
Acido butirrico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
L13189.AEEA 23.9 EUR
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
Acido butirrico ≥99%
Acido butirrico
Purity: 99+% CAS No.: 107-92-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.3980 Odour: Rancid pH: 2.5 Melting Point: -8° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 906770 Merck Reference: 14,1593 UN No.: 2820 MDL No.: MFCD00002814
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 162…164 °C
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 0,964
Flash Pt: 69 °C (156 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002814
CAS Number: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1593