Stampa…
Acido butirrico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Butanoic acid
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 46.3 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Acido butirrico 99+%
Acido butirrico
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 162…165 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 7…5 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002814
CAS Number: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA