Stampa…
Acetato di propile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000 8.03183.9010
8.03183.0100EA 38.4 EUR
8.03183.0100 8.03183.1000 8.03183.9010
Acetato di propile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetato di propile
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009372
CAS Number: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Visualizza i codici
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C