Acetato di propile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Propile acetato
A0044-25ML
A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA
17
EUR
TCIAA0044-25ML
TCIAA0044-500ML
Acetato di propile ≥98.0% (by GC)
Acetato di propile
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102.13 g/mol Punto di ebollizione: 101°C Punto di fusione: -95 Flash Pt: 13°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009372 CAS Number: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3 II Merck Index: 14,07841 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |