Acetato di propile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-60-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 99-102°
Beilstein Reference: 1740764
Merck Reference: 14,7841
UN No.: 1276
MDL No.: MFCD00009372
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 99…102 °C Punto di fusione: –92 °C Densità: 0,887 Flash Pt: 14 °C (57 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009372 CAS Number: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3,II Merck Index: 14,7841 |