Stampa…
Acetato di propile 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propile acetato
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 51.8 EUR
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Acetato di propile 99%, puro
Acetato di propile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009372
CAS Number: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm