Acetato di pentile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Amile acetato
Purity: 99%
CAS No.: 628-63-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Fruit-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 142°
Beilstein Reference: 1744753
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00009500
Formula:
C₇H₁₄O₂ Peso molecolare: 130.19 g/mol Punto di ebollizione: 142 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0.876 Flash Pt: 24 °C (75 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009500 CAS Number: 628-63-7 EINECS: 211-047-3 UN: 1104 ADR: 3 III |