Stampa…
Acetato di pentile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Amile acetato
149180010 149182500 149180025
ACRO149180010EA 96 EUR
ACRO149180010 ACRO149182500 ACRO149180025
Acetato di pentile 99%
Acetato di pentile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130.19 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70.8 °C
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009500
CAS Number: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -10.8° to -11.8° (20°C, 589 nm) (c=2 in DMF)