Octyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 112-14-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1754554
MDL No.: MFCD00009562
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 210…211 °C Punto di fusione: –38,5 °C Densità: 0,868 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009562 CAS Number: 112-14-1 EINECS: 203-939-6 |