Acetato di metile, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 56,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,938 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008711 CAS Number: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3,II Merck Index: 13,06038 |