Stampa…
Acetato di metile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Metil acetato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09711.1000 8.09711.2500
8.09711.1000EA 36.2 EUR
8.09711.1000 8.09711.2500
Acetato di metile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetato di metile
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74,08 g/mol
Punto di ebollizione: 56,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008711
CAS Number: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Visualizza i codici
Solubility 319 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 56 - 58 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 217 hPa (20 °C)
Flash Point -13 °C
Refractive Index 1.3614 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 16 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 455 °C
Saturation concentration 665 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.2
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid