Stampa…
Acetato di metile, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 36.8 EUR
371831000. 371830010. 371830025.
Acetato di metile, extra dry 99+%, AcroSeal®
Acetato di metile
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 57,4 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008711
CAS Number: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %