Acetato di metile 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 56,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,93 g/cm³ Flash Pt: –10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008711 CAS Number: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3,II Merck Index: 13,06038 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Methanol | ≤0.7 % (GC) |