Stampa…
Hexyl acetate, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
25539-1ML
25539-1MLEA 42 EUR
25539-1ML
Hexyl acetate, Supelco®
Hexyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 338 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009524
CAS Number: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4ed5fb4b755d7cb4a0d27a71a487d82538b0f0&vid=1cf2ab4941cc6e650c2eb10eb937f1fdd5df3b6b&prid=web&clid=SAPDAM