Hexyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-92-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -80°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1747138
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009524
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 167…169 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,873 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009524 CAS Number: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 UN: 3271 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...