Stampa…
Hexyl acetate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 63.7 EUR
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Hexyl acetate 99%
Hexyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,871 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009524
CAS Number: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g