Stampa…
Etile acetato, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83681.230EA 61.2 EUR
83681.230 83681.290 83681.269
Etile acetato, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Etile acetato
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formula: CH₃COOC₂H₅
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo all'evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua Max. 0,0050 %