Etile acetato ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83660.320EA
137
EUR
83660.320
83660.290
83660.400
Etile acetato ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Etile acetato
Formula:
CH₃COOC₂H₅ Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –83 °C Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS Number: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Titolo (su sostanza anidra) | Min. 99,7% |
Residuo di evaporazione | Max. 0,0005 % |
Acqua | Max. 0,03 % |
Analisi dei pesticidi (Lindano /ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |