Etile acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetato di etile
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
CH₃COOC₂H₅ Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –83 °C Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS Number: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Titolo (GC) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 5 ppm |
Acqua | Max. 0,1 % |
Assorbanza (260 nm) | Max. 0,15 |
Assorbanza (270 nm) | Max. 0,05 |
Assorbanza (300 nm) | Max. 0,02 |
Trasmittanza (260 nm) | Min. 70 % |
Trasmittanza (270 nm) | Min. 90 % |
Trasmittanza (300 nm) | Min. 96 % |