Stampa…
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
23880.290EA 39.6 EUR
23880.290 23880.324 23880.368 23880.461 23880.552 23880.950
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Etile acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.008 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Indice di rifrazione (20°C) 1.371 - 1.373
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Ethanol Max. 0.5 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Water Max. 0.05 %