Stampa…
Etile acetato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
1.00864.1000EA 72.8 EUR
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
Etile acetato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Ethyl acetate
Formula: CH₃COOC₂H₅
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=e94908c8357c31ac3bf9748c99bf63d762244a6f&prid=web&clid=SAPDAM