Stampa…
Etile acetato ≥99.5%, Spectrophotometric Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39177.K2 39177.M1
39177.K2EA 79.2 EUR
39177.K2 39177.M1
Etile acetato ≥99.5%, Spectrophotometric Grade
Etile acetato
Purity: 99.5+% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.3720 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Formula: CH₃COOC₂H₅
Punto di ebollizione: 77 °C
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,902
Flash Pt: –3 °C (26 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,3757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Residual water 0.10%
Impurity content: Chlorinated pesticides 5 ppt
Residue on Evaporation 3 ppm