Stampa…
Etile acetato, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
364350025 364351000 364350010
364350025.EA 134 EUR
364350025. 364351000. 364350010.
Etile acetato, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Etile acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Densità: 0,902 g/cm³
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %