Stampa…
Etile acetato per analisi dei pesticidi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
326610010 326610025
ACRO326610010EA 57.3 EUR
ACRO326610010 ACRO326610025
Etile acetato per analisi dei pesticidi
Etile acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Densità: 0,902 g/cm³
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm