Stampa…
Etile acetato 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
232110010 232110025 232110050 232110250
232110010.EA 45.9 EUR
232110010. 232110025. 232110050. 232110250.
Etile acetato 99.5% per analisi
Ethyl acetate
Formula: CH₃COOC₂H₅
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 75…78 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –83,5 °C
Densità: 0,902 g/cm³
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=e94908c8357c31ac3bf9748c99bf63d762244a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g corresp. 0.003% HOAc
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
E/E ≤0.1 %
Methanol ≤0.1 %
Methyl acetate ≤0.1 %