Etile acetato 99.5+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
167810010
167810025
167815000
ACRO167810010EA
52.2
EUR
ACRO167810010
ACRO167810025
ACRO167815000
Etile acetato 99.5+% per spettroscopia
Etile acetato
Formula:
CH₃COOC₂H₅ Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –83,5 °C Densità: 0,902 g/cm³ Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS Number: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.50 % |
UV | at 325 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |