Decyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 112-17-4
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)9CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1762123
MDL No.: MFCD00026538
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Punto di ebollizione: 244 °C Densità: 0,867 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026538 CAS Number: 112-17-4 EINECS: 203-942-2 |