Stampa…
Butile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
22081.292EA 0 EUR
22081.292 22081.326 22081.361 22081.463
Butile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884