Stampa…
Butile acetato, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01974.2500 1.01974.9190
1.01974.2500EA 102 EUR
1.01974.2500 1.01974.9190
Butile acetato, EMPLURA®, Supelco®
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=4bf1811e27af2ac283141190710482253035aa1c&prid=web&clid=SAPDAM