Butile acetato ≥99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
Purity: 99.5+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.881
Refractive Index: 1.3945
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Formula:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 124…126 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,881 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009445 CAS Number: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,1535 |